Key Documents
SAE0098
Sigma-Aldrich
Liticasi
free of DNA contaminants, suitable for Microbiome research, ≥2000 units/mg protein, lyophilized powder
Sinonimo/i:
(1,3)-β-D-Glucan endohydrolase, 1,3-β-Glucan glucohydrolase
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
Origine biologica
bacterial (Arthrobacter luteus)
Forma fisica
lyophilized powder
Attività specifica
≥2000 units/mg protein
Caratteristiche
DNA free
tecniche
cell based assay: suitable
Compatibilità
suitable for cell lysis
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Yeast cells are difficult to disrupt because the cell walls may form capsules or resistant spores. DNA can be extracted from yeast by using lysing enzymes such as lyticase, chitinase, zymolase, and gluculase to induce partial spheroplast formation; spheroplasts are subsequently lysed to release DNA. Lyticase is preferred to digest cell walls of yeast and generate spheroplasts from fungi for transformation.
Reported to be useful for lysis of Ashbya, Candida, Debaryomyces, Eremothecium, Endomyces, Hansenula, Hanseniaspora, Kloeckera, Kluyveromyces, Lipomyces, Metschikowia, Pichia, Pullularia, Torulopsis, Saccharomyces, Saccharomycopsis, Saccharomycodes, and Schwanniomyces species.
Purified Lyticase SAE0098 undergoes strict quality control testing to ensure the absence of detectable levels of contaminating DNA using 35 cycles PCR amplification of 16S and 18S rDNA using universal primer sets.
Azioni biochim/fisiol
La liticasi idrolizza il poli-β(1→3)-glucosio come ad esempio il glucano delle pareti cellulari del lievito.
Definizione di unità
Un′unità produce una ΔA800 di 0,001 al minuto a pH 7,5 a 25 °C usando una sospensione di lievito come substrato in 3 mL di miscela di reazione.
Altre note
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3