SAB5900205
Alpaca Anti-Her2, recombinant single domain Antibody
Recombinant Alpaca (VHH) Nano antibody
Sinonimo/i:
CD340, HER-2, HER2, c-ERB2, p185(erbB2)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
alpaca
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity purified VHH antibody
Clone
EB02, monoclonal
Saggio
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized solid
PM
13.7 kDa
~15-18 kDa
Purificato mediante
immobilized metal affinity chromatography (IMAC)
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:200-1:600
immunohistochemistry: 1:200-1:600
Colore
colorless
pH
( in PBS, pH 7.4)
Isotipo
VHH
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ERBB2(2064)
Descrizione generale
Single-domain antibody (sdAb), also called nano-antibody, is the variable region isolated from the antigen-binding variable domain (VHH) of camelid heavy-chain-only antibody. It lacks light chains and a first constant domain(CH1). This configuration confers a number of unique advantages over conventional monoclonal antibodies. The small size of just 15 kDa (2~4 nm), single-domain antibody is the smallest antigen-binding fragment that can easily penetrate tissues, allowing them to bind epitopes that are inacessible to conventional antibodies. These single-domain antibodies offer superior chemical and thermal stability and increased solubility than conventional antibodies. All our antibodies are tested to ensure the highest level of specificity, sensitivity and reproducibility.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Confezionamento
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)