SAB5702162
Anti-Serotonin transporter Antibody, clone 5T7M2, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
5-HTT,5-HTTLPR,5HTT,HTT,OCD1,SERT,SERT1,hSERT,SLC6A4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5T7M2, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
70 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.25 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
METTPLNSQKQLSACEDGEDCQENGVLQKVVPTPGDKVESGQISNGYSAVPSPGAGDDTRHSIPATTTTLVAELHQGERETWGKKVDFLLSVIGYAVDLG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC6A4(6532)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1