SAB4200039
Anti-Serotonin Transporter (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-5-hydroxytryptamine transporter, Anti-5HTT, Anti-HTT, Anti-OCD1, Anti-SERT, Anti-SLC6A4 solute carrier family 6, member 4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~83 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using SH-SY5Y cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Slc6a4(25553)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)