Documenti fondamentali
SAB5702043
Sigma-Aldrich
Anti-CD90/Thy1 Antibody, clone 2V9S6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD90, CDw90
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2V9S6, monoclonal
Stato
liquid
PM
25-35 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.53 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MNLAISIALLLTVLQVSRGQKVTSLTACLVDQSLRLDCRHENTSSSPIQYEFSLTRETKKHVLFGTVGVPEHTYRSRTNFTSKYNMKVLYLSAFTSKDEG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... THY1(7070)
Descrizione generale
This gene encodes a cell surface glycoprotein and member of the immunoglobulin superfamily of proteins. The encoded protein is involved in cell adhesion and cell communication in numerous cell types, but particularly in cells of the immune and nervous systems. The encoded protein is widely used as a marker for hematopoietic stem cells. This gene may function as a tumor suppressor in nasopharyngeal carcinoma. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jul 2015]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human CD90/Thy1 (P04216).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB, IHC
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)