Documenti fondamentali
SAB5701626
Sigma-Aldrich
Anti-KAT1/HAT1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
2.61 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HAT1(8520)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a type B histone acetyltransferase (HAT) that is involved in the rapid acetylation of newly synthesized cytoplasmic histones, which are in turn imported into the nucleus for de novo deposition onto nascent DNA chains. Histone acetylation, particularly of histone H4, plays an important role in replication-dependent chromatin assembly. Specifically, this HAT can acetylate soluble but not nucleosomal histone H4 at lysines 5 and 12, and to a lesser degree, histone H2A at lysine 5. Alternatively spliced transcript variants have been identified for this gene.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 245-419 of human KAT1/KAT1/HAT1 (NP_003633.1).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)