Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5700803
Sigma-Aldrich
Anti-RIP3 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
RIP3, RIPK3
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
25
27
56
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
5.68 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RIPK3(11035)
Descrizione generale
The product of this gene is a member of the receptor-interacting protein (RIP) family of serine/threonine protein kinases, and contains a C-terminal domain unique from other RIP family members. The encoded protein is predominantly localized to the cytoplasm, and can undergo nucleocytoplasmic shuttling dependent on novel nuclear localization and export signals. It is a component of the tumor necrosis factor (TNF) receptor-I signaling complex, and can induce apoptosis and weakly activate the NF-kappaB transcription factor.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-120 of human RIP3 (NP_006862.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)