Documenti fondamentali
SAB5701311
Sigma-Aldrich
Anti-Calsequestrin 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1.3 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CASQ1(844)
Descrizione generale
This gene encodes the skeletal muscle specific member of the calsequestrin protein family. Calsequestrin functions as a luminal sarcoplasmic reticulum calcium sensor in both cardiac and skeletal muscle cells. This protein, also known as calmitine, functions as a calcium regulator in the mitochondria of skeletal muscle. This protein is absent in patients with Duchenne and Becker types of muscular dystrophy. [provided by RefSeq, Jun 2013]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Calsequestrin 1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)