SAB1410873
Anti-IL22 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IL-21, IL-22, IL-D110, IL-TIF, IL21, ILTIF, MGC79382, MGC79384, TIFIL-23
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 20 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL22(50616)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MAALQKSVSSFLMGTLATSCLLLLALLVQGGAAAPISSHCRLDKSNFQQPYITNRTFMLAKEASLADNNTDVRLIGEKLFHGVSMSERCYLMKQVLNFTLEEVLFPQSDRFQPYMQEVVPFLARLSNRLSTCHIEGDDLHIQRNVQKLKDTVKKLGESGEIKAIGELDLLFMSLRNACI
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)