SAB5701122
Anti-K29-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
all
Concentrazione
0.43 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
ubiquitination (Lys29)
Immunogeno
Recombinant protein of human K29-linkage Specific Polyubiquitin.
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB5701122-100UL | 4065267662992 |