Documenti fondamentali
SAB5701121
Sigma-Aldrich
Anti-K11-linkage Specific Polyubiquitin antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.51 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
ubiquitination (Lys11)
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence containing polyubiquitinated protein (K11 linkage).
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5701121-100UL4065267662985