Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
05-1308
Sigma-Aldrich
Anticorpo monoclonale di coniglio anti-ubiquitina, Lys63-specifico, clone Apu3
clone Apu3, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti ubiquitina clone Apu3, Anti-ubiquitina, Anticorpo anti-ubiquitina Lys63-specifico
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Apu3, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, rabbit
tecniche
cell based assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBAP2(55833)
Descrizione generale
Le catene di poliubiquitina legate attraverso la lisina 63 dell'ubiquitina (Ub) sono associate a funzioni non proteolitiche, quali la trasduzione del segnale. Per esempio, si legano ai componenti della via del segnale di NFκB modulandola con una fine regolamentazione. Evidenze genetiche indicano il coinvolgimento delle catene di ubiquitina legate in corrispondenza del residuo di lisina 63 nella risposta allo stress e nella riparazione del DNA. Ricerche sul lievito hanno suggerito che le catene di ubiquitina legate in Lys63 stimolano l′endocitosi.
Invece, le catene di ubiquitina legate in Lys48 sono spesso associate a proteine destinate alla degradazione da parte del proteasoma.
È DISPONIBILE LA DI-UBIQUITINA!
Di-Ubiquitina (legame in corrispondenza di Lys63), proteina ricombinante (17-10388)
Specificità
In base all'omologia di sequenza, si prevede un′ampia reattività crociata tra specie
Riconosce l′ubiquitina legata in corrispondenza della Lys63. Non riconosce l′ubiquitina con legame sulla Lys48 né l′ubiquitina libera.
Immunogeno
Epitopo: sito di ubiquitinazione sulla Lys63
L'immunogeno utilizzato era la di-ubiquitina umana con legame sul residuo Lys63.
Applicazioni
Immunoprecipitazione:
l′anticorpo monoclonale di coniglio anti-ubiquitina (Lys-63-specifico), clone Apu3, ha precipitato proteine legate a ubiquitina da lisati di cellule HeLa.
Immunoistochimica:
immunomarcatura di ubiquitina (Lys63-specifica) in sezioni di tessuto di cancro del colon-retto limitata alle cellule tumorali.
Citometria a flusso:
analisi in citometria a flusso di cellule Jurkat utilizzando l′anticorpo anti-ubiquitina Lys63-specifico (# 05-1308) (blu) e IgG di coniglio come controllo (rosso).
Saggio di inibizione:
la preincubazione dell′anticorpo anti-ubiquitina, Lys63-specifico, con catene di poliubiquitina K63 ne ha inibito il legame con un lisato di cellule HeLa in Western blotting.
Immunocitochimica:
immunomarcatura di ubiquitina (Lys63-specifica) in sezioni di tessuto di cancro del colon-retto limitata alle cellule tumorali. Una colorazione positiva è stata rilevata anche in sezioni cerebrali di topo, ratto e coniglio.
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L′anticorpo anti-ubiquitina, Lys63-specifico, clone Apu3, è un anticorpo monoclonale di coniglio di elevata qualità indicato per la rilevazione dell′ubiquitina; è stato convalidato nel saggio di inibizione (PIA), in immunocitochimica (ICC), immunoprecipitazione (IP), immunoistochimica (IHC) e Western Blotting (WB).
Sottocategoria di ricerca
Ubiquitina & metabolismo dell′ubiquitina
Qualità
Saggio di Western blotting:
una diluizione 1:1.000 di questo anticorpo ha rivelato mediante Western blotting catene di ubiquitina legate in Lys-63, ma non ha rivelato l′ubiquitina libera o le catene di poliubiquitina legate in Lys48.
Descrizione del bersaglio
Variabile
Stato fisico
Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio, purificato con proteina A. Composto da un frammento fAb umanizzato fuso con una regione Fc di coniglio, prodotto in un sistema CHO per anticorpi ricombinanti. Fornito in Tris-glicina 0,1 M (pH7,4) NaCl 150 mM, azoturo di sodio 0,05%
Formato: purificato
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Per massimizzare il recupero del prodotto, centrifugare il flaconcino prima di togliere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Catene di poliubiquitina legate in corrispondenza della Lys63.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
CARMA1 controls Th2 cell-specific cytokine expression through regulating JunB and GATA3 transcription factors.
Blonska, M; Joo, D; Zweidler-McKay, PA; Zhao, Q; Lin, X
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Unique insights into maternal mitochondrial inheritance in mice.
Luo, SM; Ge, ZJ; Wang, ZW; Jiang, ZZ; Wang, ZB; Ouyang, YC; Hou, Y; Schatten, H; Sun, QY
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Kate E Keller et al.
Molecular vision, 19, 1639-1655 (2013-08-01)
Ankyrin repeat and suppressor of cytokine signaling (SOCS) box containing protein-10 (ASB10) was recently identified as a gene that causes primary open-angle glaucoma. Here, we investigated endogenous ASB10 protein expression in human trabecular meshwork (HTM) cells to provide the first
Bifunctional apoptosis regulator (BAR), an endoplasmic reticulum (ER)-associated E3 ubiquitin ligase, modulates BI-1 protein stability and function in ER Stress.
Rong, J; Chen, L; Toth, JI; Tcherpakov, M; Petroski, MD; Reed, JC
The Journal of Biological Chemistry null
Cellular inhibitor of apoptosis (cIAP)-mediated ubiquitination of phosphofurin acidic cluster sorting protein 2 (PACS-2) negatively regulates tumor necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand (TRAIL) cytotoxicity.
Guicciardi, ME; Werneburg, NW; Bronk, SF; Franke, A; Yagita, H; Thomas, G; Gores, GJ
Testing null