Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
SAB5700904
Sigma-Aldrich
Anti-Matrin 3 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Concentrazione
1.2 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MATR3(9782)
Descrizione generale
This gene encodes a nuclear matrix protein, which is proposed to stabilize certain messenger RNA species. Mutations of this gene are associated with distal myopathy 2, which often includes vocal cord and pharyngeal weakness. Alternatively spliced transcript variants, including read-through transcripts composed of the upstream small nucleolar RNA host gene 4 (non-protein coding) and matrin 3 gene sequence, have been identified. Pseudogenes of this gene are located on chromosomes 1 and X. [provided by RefSeq, Aug 2013]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human Matrin 3
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB5700904-100UL4065267658780