SAB5700590
Recombinant 2019-nCoV Spike RBD Protein with His tag
Sinonimo/i:
2019-nCoV RBD Protein, NCP-CoV RBD Protein, S glycoprotein Subunit1 RBD Protein, S1-RBD protein, novel coronavirus RBD Protein
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Saggio
>95% (HPLC)
>95% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
25.9 kDa
Impurezze
<0.1 EU/μg protein (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
SARS virus ... S(43740568)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Data presented is the available current product information and provided as-is. These products have not been tested or verified in any additional applications, sample types, including any clinical use. Experimental conditions must be empirically derived by the user. Our Antibody Guarantee only covers tested applications stated herein and conditions presented in our product information and is not extended to publications.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)