Documenti fondamentali
SAB5700580
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-CDH1-S838/S840 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
Arc-1, CD324, CDH1, CDHE, E-Cadherin, ECAD, LCAM, UVO
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
90
97
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1.04mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer838)
Informazioni sul gene
human ... CDH1(999)
Immunogeno
A phospho synthetic peptide corresponding to residues surrounding S838/S840 of human CDH1.
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)