MAB3300
Anti-TIMP-1 Antibody, clone 7-6C1
clone 7-6C1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7-6C1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, bovine
Non deve reagire con
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIMP1(7076)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry on frozen sections or acetone fixed tissues. Formalin fixed paraffin-embedded tissue sections are usually not reactive. PLP fixation is suggested as an alternative.
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2