Documenti fondamentali
SAB5700382
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-eNOS-T495 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
ECNOS, NOS3, eNOS
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
133
67
68
Reattività contro le specie
human, mouse
Concentrazione
1.76 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr495)
Informazioni sul gene
human ... NOS3(4846)
Descrizione generale
Nitric oxide is a reactive free radical which acts as a biologic mediator in several processes, including neurotransmission and antimicrobial and antitumoral activities. Nitric oxide is synthesized from L-arginine by nitric oxide synthases. Variations in this gene are associated with susceptibility to coronary spasm. Alternative splicing and the use of alternative promoters results in multiple transcript variants.
Immunogeno
A synthetic phosphorylated peptide around T495 of human eNOS (NP_000594.2).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)