ABT1382
Anti-Neurocan
from rabbit
Sinonimo/i:
Neurocan core protein, 245 kDa early postnatal core glycoprotein, Chondroitin sulfate proteoglycan 3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ncan(58982)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Immunofluorescence Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Neurocan in E14 embryonic rat brain (frozen sections) and rat E14 neocortex.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1