SAB56000323
Anti-TRK (pan) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM423, affinity purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
High affinity nerve growth factor receptor, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, Tyrosine kinase receptor A
About This Item
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM423, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:400
western blot: 1:1000-1:4000
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)