Documenti fondamentali
06-574
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TrkA
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Neurotrophic tyrosine kinase receptor type, Oncogene TRK, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, high affinity nerve growth factor receptor, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1, tyrosine kinase receptor A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
TrkA, peso molecolare apparente 140 kDa, è un fattore di crescita nervosa (NGF) ad alta affinità. La famiglia dei proto-oncogeni Trk raggruppa quattro membri, TrkA, TrkB, TrkC e TrkE, che sono variamente espressi in tutto il sistema nervoso centrale e periferico. TrkA si lega al fattore di crescita nervosa (NGF) e si autofosforila a livello dei residui di tirosina (Tyr490, Tyr674, Tyr675, Tyr751 e Tyr785) per attivare molteplici proteine effettrici a valle. La fosforilazione in Tyr490 è indispensabile per l′associazione a Shc e la conseguente attivazione della cascata di segnalazione di Ras-MAP chinasi, che determina l′attivazione della trascrizione dei geni dipendenti da Elk-1 e la crescita dei neuriti. Le fosforilazioni in Tyr674 e Tyr675 cadono all′interno del dominio catalitico della tirosin-chinasi TrkA e riflettono l′attività chinasica di Trk. La fosforilazione in Tyr751 è necessaria anche per l′associazione con la chinasi PI3 e l′attivazione della cascata di segnalazione di Akt.
Specificità
Reattività con altre specie non confermata.
Riconosce TrkA, Mr 140 kDa. Nessuna reattività crociata con TrkB o TrkC.
Immunogeno
Conigli immunizzati con la proteina purificata espressa in batteri e corrispondente all′intero dominio extracellulare del recettore TrkA di ratto.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoprecipitazione:
4 μg di un precedente lotto hanno determinato l′immunoprecipitazione di TrkA da 500 μg di cellule PC-12 lisate in tampone RIPA.
Immunocitochimica:
un precedente lotto di questo anticorpo alla concentrazione di 10 μg/mL ha permesso di rivelare la positività per TrkA all′immunocolorazione di cellule PC-12 fissate in paraformaldeide al 4%.
L′anticorpo anti-TrkA rivela il livello di TrkA & è descritto in letteratura & convalidato per l′uso nelle analisi di IC, IP & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori &Recettori
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su cellule A431 umane lisate in tampone RIPA e su lisati di cellule 3T3 murine o PC-12 di ratto.
Analisi di Western blotting:
questo anticorpo alla concentrazione di 0,5-2 μg/mL ha permesso di rilevare la TrkA in cellule A431 umane lisate in tampone RIPA di; un precedente lotto ha permesso di rilevare TrkA in lisati di cellule 3T3 murine e PC-12 di ratto.
Descrizione del bersaglio
140 kDa
Linkage
Sostituisce: CBL770
Stato fisico
Formato: purificato
IgG purificate di coniglio in tampone contenente tampone fosfato 0,02 M (pH 7,6), NaCl 0,25 M con azoturo di sodio 0,1%. Congelare a -20°C.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 °C.
Raccomandazioni per la manipolazione: una volta ricevuto il prodotto, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il flaconcino e mescolare delicatamente la soluzione. suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20 °C. evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto. Nota: se la temperatura del congelatore scende al di sotto di -20°C, le soluzioni contenenti glicerolo possono congelare durante il periodo di conservazione.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: Cat. N° 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Establishment of neurovascular congruency in the mouse whisker system by an independent patterning mechanism.
Oh, WJ; Gu, C
Neuron null
Depolarization of PC12 cells induces neurite outgrowth and enhances nerve growth factor-induced neurite outgrowth in rats.
Charles L Howe
Neuroscience Letters null
p21-activated protein kinase 4 (PAK4) interacts with the keratinocyte growth factor receptor and participates in keratinocyte growth factor-mediated inhibition of oxidant-induced cell death.
Lu, Y; Pan, ZZ; Devaux, Y; Ray, P
The Journal of Biological Chemistry null
An alternatively spliced form of the nerve growth factor receptor TrkA confers an enhanced response to neurotrophin 3
Clary, D. O. and Reichardt, L. F.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91, 11133-11137 (1994)
Rui Ji et al.
PloS one, 9(12), e115140-e115140 (2014-12-17)
Tyro3, Axl and Mertk (TAM) receptor tyrosine kinases play multiple functional roles by either providing intrinsic trophic support for cell growth or regulating the expression of target genes that are important in the homeostatic regulation of immune responses. TAM receptors