Documenti fondamentali
AB3560P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-cotrasportatore 1 di ioni sodio, potassio e cloruro
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Basolateral Na-K-Cl symporter, Bumetanide-sensitive sodium-(potassium)-chloride cotransporter 1, solute carrier family 12 sodium/potassium/chloride transporters), member 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, bovine, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC12A2(6558)
Descrizione generale
L′isoforma 1 del cotrasportatore di Na+/K+/Cl- (NKCC1) è coinvolta nel trasporto degli ioni sodio, potassio e cloro attraverso le membrane. NKCC1 media il riassorbimento del sodio e del cloro e svolge un ruolo importante nella regolazione del volume cellulare. NKCC1 è anche coinvolto nel controllo della proliferazione cellulare normale, mentre la sua sovraespressione porta a una trasformazione cellulare apparente, in modo simile ad alcuni proto-oncogeni (Panet, 1999). NKCC1 è inibito dal bumetanide ed è anche noto come cotrasportatore 1 degli ioni sodio-(potassio)-cloruro sensibile al bumetanide. L'inibizione dell'attività di NKCC1 da parte del bumetanide diminuisce l'assorbimento di Cl- mediato da alte concentrazioni di K+ extracellulare, blocca il rigonfiamento degli astrociti e porta alla contrazione cellulare in condizioni isotoniche in cellule come gli epiteli del pigmento retinico, i miociti ventricolari e le cellule endoteliali vascolari (Russell, 2000; Su, 2002). NKCC1 potrebbe contribuire a un sovraccarico di Na+, K+ e Cl- intracellulari e al rigonfiamento cellulare in condizioni come l'ischemia cerebrale (Yan, 2001). NKCC1 è espresso in numerosi tessuti con un'ampia variabilità del livello d'espressione del suo mRNA, che può arrivare a trenta volte. È altamente espresso nei neuroni e negli astrociti in tutto il cervello ed è stato implicato nella morte cellulare necrotica ischemica.
Specificità
Prevista reattività crociata con uomo e topo. La sequenza dell'immunogeno è conservata al 95% nel topo, all'86% nell′uomo e all′82% nei bovini.
Riconosce il cotrasportatore 1 di ioni sodio, potassio e cloruro di ratto (NKCC1, BSC2, CCC1). L'immunogeno non mostra una significativa omologia di sequenza con altri CCC.
Immunogeno
Sequenza peptidica di 22 amminoacidi vicino alla regione C-terminale di NKCC1 di ratto. (Moore-Hoon et al. 1998; Delpire et al. 1994; Payne et al. 1995; Isering et al. 1997; Mount et al. 1998).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunoistochimica:
si raccomanda di titolare l'anticorpo a 2-20 µg/mL su tessuto fissato in formaldeide.
ELISA:
sono stati utilizzati 0,5-1,0 µg/mL di un lotto rappresentativo insieme a 1 µg/mL di peptide di controllo/pozzetto.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Questo anticorpo anti-cotrasportatore 1 di ioni sodio, potassio e cloruro permette di rivelare il sodio nei saggi di ELISA, IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Canali & pompe ioniche
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di midollo spinale di ratto.
Western blotting:
una diluizione 1:500 di questo anticorpo ha rilevato il cotrasportatore 1 di Na+/K+/Cl- in 10 µg di lisato di midollo spinale di ratto.
Descrizione del bersaglio
170 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente PBS con BSA 0,1%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 6 mesi dalla data di ricevimento a -20 °C in aliquote non diluite.
Indicazioni per l'uso: dopo il primo scongelamento, prima di rimuovere il tappo, centrifugare il contenitore e mescolare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
Midollo spinale, colon.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Mari A Virtanen et al.
Cells, 9(12) (2020-12-10)
Ionotropic GABA transmission is mediated by anion (mainly Cl-)-permeable GABAA receptors (GABAARs). In immature neurons, GABA exerts depolarizing and sometimes functionally excitatory actions, based on active uptake of Cl- by the Na-K-2Cl cotransporter NKCC1. While functional evidence firmly shows NKCC1-mediated
Jichao Chen et al.
Developmental cell, 13(3), 325-337 (2007-09-04)
In the mammalian inner ear, endolymph is produced and resorbed by a complex series of epithelia. We show here that estrogen-related receptor beta (ERR-beta; NR3B2), an orphan nuclear receptor, is specifically expressed in and controls the development of the endolymph-producing
Endolymphatic Na? and K? concentrations during cochlear growth and enlargement in mice lacking Slc26a4/pendrin.
Li, X; Zhou, F; Marcus, DC; Wangemann, P
Testing null
Cellular distribution of NKCC2 in the gastric mucosa and its response to short-term osmotic shock.
T Ji,S Liu,L F Zheng,Q Wang,Z F Dou,Y Zhang,J X Zhu
Cell and Tissue Research null
Y Zhu et al.
Neuroscience, 220, 330-340 (2012-06-26)
Persistent inflammation is associated with a shift in spinal GABA(A) signaling from inhibition to excitation such that GABA(A)-receptor activation contributes to inflammatory hyperalgesia. We tested the hypothesis that the primary afferent is the site of the persistent inflammation-induced shift in