SAB5600020
Anti-Acetyl-Histone H4 (Lys16) antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM204, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
H4K16ac, Histone H4 (acetyl K16)
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
RM204, monoclonal
recombinant monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 0.5- 1 μg/mL
western blot: 0.5-2 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
acetylation (Lys16)
Informazioni sul gene
human ... H4C1(8359)
Specificità
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)