SAB5300210
Monoclonal Anti-RICTOR antibody produced in mouse
clone 7B3, ascites fluid
Sinonimo/i:
DKFZp686B11164, KIAA1999, MGC39830, PIA, mAVO3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B3, monoclonal
PM
192 kDa
Reattività contro le specie
monkey, mouse, human
tecniche
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RICTOR(253260)
Categorie correlate
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against RICTOR
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3