Documenti fondamentali
09-258
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-PAK1 (Ser199/Ser204)
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-IDDMSSD, Anti-PAKalpha, Anti-alpha-PAK, Anti-p65-PAK
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (100% immunogen homology), rat (100% immunogen homology)
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer199/pSer204)
Informazioni sul gene
human ... PAK1(5058)
mouse ... Pak1(18479)
rat ... Pak1(29431)
Descrizione generale
Le chinasi attivate da p21 (PAK) sono Ser/Thr chinasi attivate dalla famiglia Rho delle GTPasi e fungono anche da loro effettori. Come tali, sono coinvolte nella polimerizzazione dell'actina e nell'attivazione delle cascate di chinasi attivate dallo stress. La fosforilazione della PAK1 da parte di cdk5 ha come risultato la sua inibizione. Oltre che dal legame con p-21, la PAK2 può essere attivata per scissione da parte di una caspasi il che la rende parte attiva nelle modifiche del citoscheletro durante l′apoptosi. La PAK3 è espressa ad alti livelli nei neuroni post-mitotici della corteccia cerebrale e dell'ippocampo in fase di sviluppo nel periodo post-natale; il gene che la codifica è il gene mutante ritenuto responsabile del ritardo mentale non sindromico legato all′X.
Specificità
Riconosce la PAK1 fosforilata alla Ser199 e Ser204 nell′uomo e alla Ser198 e Ser203 nel topo. L′immunogeno ha un alto grado di omologia di sequenza (maggiore del 90%) con le proteine PAK2 e PAK3.
Immunogeno
Amminoacidi che comprendono le Ser199 e Ser204 fosforilate della proteina PAK1 umana. La sequenza ha un alto grado di omologia (maggiore del 90%) con le proteine PAK2 e PAK3.
Epitopo: Ser199/Ser204 (centrale)
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Rivela la proteina PAK1 fosforilata (Ser199/Ser204) con questo anticorpo anti-fosfo-PAK1 (Ser199/Ser204) convalidato per WB.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale a livello di citoscheletro
Qualità
Valutata abitualmente mediante Western blotting su lisati di cellule Jurkat non trattate o trattate con pervanadato.
Descrizione del bersaglio
65 kDa
Stato fisico
IgG policlonali di coniglio purificate per affinità, in tampone di conservazione contenente PBS con azoturo di sodio allo 0,05% e glicerolo al 50%
Purificazione per affinità mediante doppio passaggio in colonna, prima su peptide non fosforilato, poi su peptide fosforilato.
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a -20°C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Magnetic nanoparticle-mediated massively parallel mechanical modulation of single-cell behavior.
Tseng, P; Judy, JW; Di Carlo, D
Nature Methods null
Cen Zhang et al.
eLife, 5, e10727-e10727 (2016-01-12)
Glutaminase (GLS) isoenzymes GLS1 and GLS2 are key enzymes for glutamine metabolism. Interestingly, GLS1 and GLS2 display contrasting functions in tumorigenesis with elusive mechanism; GLS1 promotes tumorigenesis, whereas GLS2 exhibits a tumor-suppressive function. In this study, we found that GLS2
Isidro Ferrer et al.
Brain pathology (Zurich, Switzerland), 31(6), e12996-e12996 (2021-07-05)
Tau hyperphosphorylation is the first step of neurofibrillary tangle (NFT) formation. In the present study, samples of the entorhinal cortex (EC) and frontal cortex area 8 (FC) of cases with NFT pathology classified as stages I-II, III-IV, and V-VI without