SAB5200020
Monoclonal Anti-MDC1 antibody produced in mouse
clone P2B11, 1 mg/mL, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-MDC1, P2B11, Anti-Nuclear factor with BRCT domains1, Anti-mediator of DNA damage checkpoint 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P2B11, monoclonal
Stato
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen predicted mol wt 184 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, bovine, chimpanzee
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... MDC1(240087)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)