Key Documents
SAB4700995
Sigma-Aldrich
Anti-PAG1 antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CBP, PAG
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NM_018440.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAG1(55824)
Descrizione generale
The polyclonal antibody recognizes Csk-binding protein (Cbp / PAG), a 46 kDa ubiquitously expressed transmembrane adaptor protein present in membrane rafts (glycosphingolipid-enriched microdomains), which however migrates on SDS PAGE gels anomalously as an 80 kDa molecule.
Immunogeno
Recombinant intracellular fragment (aa 97-432) of human Cbp (PAG).
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.