SAB4700962
Anti-Acr1 (M. tuberculosis) antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
Hsp16.3, alpha-crystallin-related protein 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
Mycobacterium tuberculosis
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Numero d’accesso
NC_000962.3
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Mycobacterium tuberculosis ... hspX(887579)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico