SAB4700675
Monoclonal Anti-Blood Group A1B antibody produced in mouse
clone HE-24, culture supernatant, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HE-24, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
agglutination assay: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2