SAB4700676
Monoclonal Anti-Blood Group B antibody produced in mouse
clone HEB-29, culture supernatant, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HEB-29, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
agglutination assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)