SAB4700474
Monoclonal Anti-CD45-APC antibody produced in mouse
clone MEM-28, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-LCA, Anti-PTPRC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
Allophycocyanin conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-28, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPRC(5788)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow cytometry/Cell sorting (1 paper)
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2