Documenti fondamentali
SAB4502748
Sigma-Aldrich
Anti-SFRS5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Delayed-early protein HRS, Pre-mRNA-splicing factor SRP40
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 31 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SFRS5(6430)
Descrizione generale
Anti-SFRS5 Antibody detects endogenous levels of total SFRS5 protein.
Immunogeno
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SFRS5.
Immunogen Range: 71-120
Caratteristiche e vantaggi
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Stato fisico
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)