SAB4501658
Anti-Keratin 15 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
CK-15, Cytokeratin-15, K15, Keratin type I cytoskeletal 15
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 49 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT15(3866)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 1-50
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol