SAB4501526
Anti-IGF2R antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
300 kDa mannose 6-phosphate receptor, CD222, CI Man-6-P receptor, CI-MPR, cation-independent mannose-6-phosphate receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 274 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGF2R(3482)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Immunogen Range: 2381-2430