AB9748-I
Anti-14-3-3 Antibody (pan)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
14-3-3 protein beta/alpha, KCIP-1, Protein 1054, Protein kinase C inhibitor protein 1, 14-3-3 protein epsilon, 14-3-3E, 14-3-3 protein eta, Protein AS1, 14-3-3 protein gamma, 14-3-3 protein theta, 14-3-3 protein T-cell, 14-3-3 protein tau, Protein HS1, 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), fish (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rabbit (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... YWHAB(7529) , YWHAE(7531) , YWHAG(7532) , YWHAH(7533) , YWHAQ(10971) , YWHAZ(7534)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: 5 µg from a representative lot immunoprecipitated 14-3-3 from 500 µg of A431 cell lysate.
Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected 14-3-3 in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1