SAB4300232
Anti-phospho-GRIA2 (pSer880) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-GLUR2 antibody produced in rabbit, Anti-GLURB antibody produced in rabbit, Anti-GluR-K2 antibody produced in rabbit, Anti-HBGR2 antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~100 kDa
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(I-E-SP-V-K)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer880)
Informazioni sul gene
human ... GRIA2(2891)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1