SAB4300109
Anti-phospho-RB1 (pSer780) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-OSRC antibody produced in rabbit, Anti-RB antibody produced in rabbit, Anti-p105-Rb antibody produced in rabbit, Anti-pRb antibody produced in rabbit, Anti-retinoblastoma 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~110 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
(T-L-SP-P-I)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer780)
Informazioni sul gene
human ... RB1(5925)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1