SAB4200837
Anti-DDX6 antibody, Mouse monoclonal
clone DDX6-34, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
ATP-dependent RNA helicase p54, DEAD box protein 6, HLR2, Oncogene RCK, Probable ATP-dependent RNA helicase DDX6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DDX6-34, monoclonal
Reattività contro le specie
human, monkey, bovine, dog, rat, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 1-2 μg/mL using human HeLa whole cell extract.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human U-2-OS cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Monkey ... DDX6(101053064)
bovine ... DDX6(513906)
dog ... DDX6(479414)
human ... DDX6(1656)
mouse ... DDX6(13209)
rat ... DDX6(500988)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)