H3524
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 60 antibody produced in mouse
clone LK2, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-CPN60, Anti-GROEL, Anti-HLD4, Anti-HSP-60, Anti-HSP60, Anti-HSP65, Anti-HuCHA60, Anti-SPG13
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LK2, monoclonal
PM
antigen 60 kDa
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
spinach, chicken, E. coli, helminth, rat, human
tecniche
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:100 using cultured human foreskin fibroblast extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... HSPD1(3329)
rat ... Hspd1(63868)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato