SAB4200809
Anti-Epidermal Growth Factor (EGF) Receptor, Mouse monoclonal
clone 29.1, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
EGFR, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
29.1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
~170 kDa
Reattività contro le specie
human, bovine, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cell line extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human epidermoid carcinoma A431 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico
WGK 1