Key Documents
05-104
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-EGFR, clone LA22
clone LA22, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Receptor tyrosine-protein kinase ErbB-1, avian erythroblastic leukemia viral (v-erb-b) oncogene homolog, cell growth inhibiting protein 40, cell proliferation-inducing protein 61, epidermal growth factor receptor, epidermal growth factor receptor (avian
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LA22, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
Descrizione generale
Le proteine-chinasi sono enzimi che trasferiscono un gruppo fosfato da un fosfo-donatore a un amminoacido accettore di una proteina substrato. Grazie a questo meccanismo di base, le proteine-chinasi modulano la maggior parte dei meccanismi di trasduzione del segnale nelle cellule eucariotiche, regolando la progressione del ciclo cellulare, il riarrangiamento del citoscheletro, il metabolismo, la trascrizione, il movimento, l'apoptosi e la differenziazione cellulare. La famiglia delle proteine-chinasi è una delle più vaste famiglie proteiche degli eucarioti; la si può suddividere in 8 gruppi principali sulla base della sequenza dei domini catalitici che fosforilano residui tirosinici (PTK) o serinici/treoninici (STK). Il recettore del fattore di crescita epidermico (EGFR) è il prototipo dei recettori tirosin-chinasici di tipo 1. La sovraespressione di EGFR nei tumori è indice di prognosi sfavorevole e si manifesta nei tumori di testa e collo, del cervello, della vescica, dello stomaco, della mammella, del polmone, dell'endometrio, della cervice, della vulva, dell'ovaio, dell'esofago, dello stomaco e nel carcinoma a cellule squamose.
Specificità
Riconosce la sequenza Ala351-Asp364 del recettore per l′EGF umano, Mr 180kDa, (in base alla numerazione senza il peptide segnale) (Wu et al., 1989).
Immunogeno
Proteine di membrana di cellule A431
Applicazioni
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
Immunoprecipitazione:
4 μg di un lotto rappresentativo hanno immunoprecipitato il recettore dell′EGF da 500 μg di lisato in tampone per RIPA di cellule A431.
Immunocitochimica:
5 μg/mL di un lotto rappresentativo di questo anticorpo hanno prodotto immunocolorazione positiva per il recettore dell′EGF in cellule A431 fissate con paraformaldeide al 4% seguita da metanolo al 100%.
L′anticorpo anti-EGFR, clone LA22, è stato convalidato per l′individuazione dell′EGFR in saggi di IC, IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita e recettori
Qualità
Valutata con lisati in tampone RIPA di cellule A431 umane in condizioni riducenti.
Saggio di Western blotting:
una concentrazione compresa tra 0,5-2 μg/mL di questo anticorpo ha rilevato il recettore dell′EGF in lisati in tampone RIPA di cellule A431 umane in condizioni riducenti.
Descrizione del bersaglio
180 kDa
Linkage
Sostituisce: 04-337; 04-338
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2a monoclonali purificate di topo in tampone di stoccaggio contenente Tris-glicina 0,1 M a pH 7,4, NaCl 0,15 M, azoturo di sodio allo 0,05%. Soluzione congelata.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20ºC.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette da microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Risultati analitici
Controllo
controllo antigenico positivo: N° Cat. 12-301, lisato di cellule A431 non stimolate. Aggiungere 2,5 µL di 2-mercaptoetanolo/100 µL di lisato come agente riducente e fare bollire per 5 minuti. Caricare 20 µg di lisato ridotto per corsia di minigel.
Altre note
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Intragenic mutation analysis of the human epidermal growth factor receptor (EGFR) gene in malignant human oral keratinocytes.
S Shintani, K Matsuo, C C Crohin, J McBride, T Tsuji, R B Donoff, M Posner, R Todd, D T Wong
Cancer Research null
Aging-related attenuation of EGF receptor signaling is mediated in part by increased protein tyrosine phosphatase activity.
Kien T Tran, S Diana Rusu, Latha Satish, Alan Wells
Experimental Cell Research null
Monoclonal antibodies to epidermal growth factor receptors in studies of receptor structure and function.
Kawamoto, T, et al.
Cytotechnology, 3, 279-293 (1990)
SHC and GRB-2 are constitutively by an epidermal growth factor receptor with a point mutation in the transmembrane domain.
Miloso, M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 270, 19557-19562 (1995)
Endocytosis of epidermal growth factor receptor regulated by Grb2-mediated recruitment of the Rab5 GTPase-activating protein RN-tre.
Martinu, L; Santiago-Walker, A; Qi, H; Chou, MM
The Journal of Biological Chemistry null