SAB4200792
Anti-β-Tubulin IV antibody, Mouse monoclonal
clone ONS.1A6, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-TUBB4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
ONS.1A6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~55 kDa
Reattività contro le specie
chicken, bovine, rat, mouse, human
tecniche
ELISA: suitable
immunoblotting: 10-20 μg/mL using human breast cancer MCF7 cell line.
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human foreskin Hs68 cells.
immunohistochemistry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TUBB(203068)
mouse ... Tubb3(22152)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence: a working concentration of 5-10 μg/mL is recommended using human foreskin Hs68 cells.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)