SAB4200717
Anti-Troponin T antibody, Mouse monoclonal
clone JLT-12, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-TNNT1, Anti-TNNT2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JLT-12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~38 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse, bovine, rabbit, goat
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using rat skeletal muscle extract
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human skeletal muscle sections
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNNT1(7138)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Anti-Troponin T antibody, Mouse monoclonal has been used in:
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)