T6277
Monoclonal Anti-Troponin T antibody produced in mouse
clone JLT-12, ascites fluid
Sinonimo/i:
Anti-ANM, Anti-NEM5, Anti-STNT, Anti-TNT, Anti-TNTS
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JLT-12, monoclonal
contiene
15 mM sodium azide
Reattività contro le specie
chicken, rat, bovine, rabbit
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: 1:200 using rabbit total skeletal muscle extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Tnnt1(171409) , Tnnt2(24837) , Tnnt3(24838)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- Western blot analysis.
- Immunocytochemical analysis.
- Immunofluorescence.