MABT368
Anti-Troponin T (Cardiac Muscle) Antibody, clone 9C2.1
clone 9C2.1, from mouse
Sinonimo/i:
Troponin T, cardiac muscle, Cardiac muscle troponin T, cTnT, TnTc
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9C2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNNT2(7139)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Troponin T (Cardiac Muscle) in 10 µg of mouse heart tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1