SAB4200694
Anti-Talin antibody, Mouse monoclonal
clone 8D4, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Tln
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8D4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
Xenopus, rat, chicken, human, bovine, sheep, hamster
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extract of hamster CHO cells.
immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using chicken UMNSAH/DF1 cells.
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Tln1(395194)
human ... TLN1(7094)
rat ... Tln1(313494)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- fluorescence-activated cell sorting (FACS)
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)