SAB4200338
Anti-KLF5 antibody , Mouse monoclonal
clone KLF5-55, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Monoclonal Anti-BTEB2, Monoclonal Anti-CKLF, Monoclonal Anti-IKLF, Monoclonal Anti-KLF5, Monoclonal Anti-Kruppel-like factor 5 (intestinal)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
KLF5-55, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~55
Reattività contro le specie
rat, mouse, chicken, human, hamster, canine, monkey
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using methanol/acetone fixed PC3 cells.
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of PC3 cells.
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KLF5(688)
mouse ... Klf5(12224)
rat ... Klf5(84410)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato