SAB3700455
Anti-Hamster IgG (H+L) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
hamster
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
ChIP : User Optimized
Western Blot : 1:2,000 - 1:10,000
Immunohistochemistry: 1:1,000 - 1:5,000
ImmunoPrecipitation: User Optimized
Proprietà fisiche