SAB2900754
Anti-ELOVL6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
ELOVL fatty acid elongase 6, ELOVL6, FAE, Fatty acid elongase 2, Fatty acyl-CoA elongase, HELO2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: 5 μg/mL
western blot: 1-2 μg/mL (Recombinant Protein)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELOVL6(79071)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)