SAB2501881
Anti-DAB2 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DOC-2, DOC2, FLJ26626, disabled homolog 2, mitogen-responsive phosphoprotein (Drosophila)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
goat
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
canine, rat, bovine, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DAB2(1601)
Immunogeno
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2