SAB2109218
Anti-MZT1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
C13orf37, MOZART1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
9 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
guinea pig, bovine, human, horse, rat, rabbit, mouse, canine
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MZT1(57396)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza